Fontos dokumentumok
323489
Silver acetylacetonate
98%
Szinonimák:
2,4-Pentanedione silver derivative, Ag(acac)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Forma
solid
solid
reakcióalkalmasság
core: silver
mp
100 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Ag]
InChI
1S/C5H8O2.Ag/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHACQUSVOVNARW-LNKPDPKZSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.