Fontos dokumentumok
209015
Palladium(II) acetylacetonate
99%
Szinonimák:
Palladium(II) 2,4-pentanedionate, Pd(acac)2
Teszt
99%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
200-251 °C (dec.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Pd]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pd/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKDRQYIYVJVOPF-FDGPNNRMSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Typical high-temperature organic solution phase protocol for the preparation of monodisperse CuPd alloy nanoparticles (NPs).
- Preparation of [(NHC)Pd(acac)L] (where L=Me, NHC = N-heterocyclic carbene) complexes. These complexes efficiently catalyze the Heck reaction of activated aryl bromides.
- As catalyst in the decarboxylative cross-coupling of arylcarboxylic acids with aryl halides.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.