Fontos dokumentumok
333239
Titanium(IV) fluoride
Szinonimák:
Titanium tetrafluoride, Titanium fluoride
About This Item
Javasolt termékek
form
powder and chunks
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
sűrűség
2.798 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Ti](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XROWMBWRMNHXMF-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
- Chemoselective synthesis and deprotection of geminal diacetates of aldehydes
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.