Merck
478865
Sigma-Aldrich
Zirconium tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
≥99.99%
Szinonimák:
Zr(TMHD)4
About This Item
Lineáris képlet:
Zr(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
824.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: zirconium
mp
332-339 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Zr](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/4C11H20O2.Zr/c4*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h4*7,12H,1-6H3;/q;;;;+4/p-4/b4*8-7-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLSNEJQSDZMDFZ-DNSQIVDOSA-J
Általános leírás
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Alkalmazás
Zirconium source precursor for good quality MOCVD of PNZT.
Tulajdonságok és előnyök
Precursor for zirconia thin films, with deposition at lower temperatures promoted by Pd(hfac)2, or yttria-stabilized zirconia films on silicon and on stainless steel substrates. Zirconium source precursor for good quality MOCVD of PNZT.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chen, I-S.
Chemistry of Materials, 11, 209-209 (1999)
Cikkek
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.