Merck
399817
Sigma-Aldrich
Titanium(III) fluoride
Szinonimák:
Titanium trifluoride
About This Item
Lineáris képlet:
TiF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.86
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
sűrűség
3.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Ti](F)F
InChI
1S/3FH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLPMQGKZYAYAFE-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.