Fontos dokumentumok
155756
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
98%
Szinonimák:
Dipivaloylmethane
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
72-73 °C/6 mmHg (lit.)
sűrűség
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6/h7H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedioneis a stable, anhydrous reagent. It undergoes O-additions and C-additions. In various reactions, it acts as an air-stable ligand for metal catalysts. Furthermore, it serves as a substrate for heterocycles.
Alkalmazás
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione used as a ancillary ligand in the synthesis of orange-emitting iridium(III) complex.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.