Merck
40140
Sigma-Aldrich
Dichlorodimethylsilane
≥98.5% (GC)
Szinonimák:
DMDCS, Dimethyldichlorosilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2SiCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.06
Beilstein:
605287
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.5% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.404 (lit.)
bp
70 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Dichlorodimethylsilane (DDMS) can be used as a silylating agent for the silylation of Pd/SiO2 catalysts to enhance the catalytic activity for the selective hydrogenation of aromatic ketones.
It is also employed as a reagent in the synthesis of hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles and amides from unprotected amino acids.
Egyéb megjegyzések
Silylating agent for diols, diamines, etc.; the protection is very sensitive to hydrolysis
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
33.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
L.W. Jenneskens et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2119-2119 (1985)
S.D. Pastor et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 1297-1297 (1984)
Tuning the support adsorption properties of Pd/SiO2 by silylation to improve the selective hydrogenation of aromatic ketones
Quintanilla A, et al.
J. Catal., 257(1), 55-63 (2008)
Synthesis of amides from unprotected amino acids by a simultaneous protection-activation strategy using dichlorodialkyl silanes
Van Leeuwen SH, et al.
Tetrahedron Letters, 43(50), 9203-9207 (2002)
Dichlorodimethylsilane mediated one-step synthesis of hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles
Ebrahimi F, et al.
Advanced Powder Technology, 28(3), 932-937 (2017)