Merck
38385
Sigma-Aldrich
Dichlorodiisopropylsilane
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
Diisopropyldichlorosilane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14Cl2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.17
Beilstein:
1736244
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.444
bp
66 °C/27 mmHg (lit.)
sűrűség
1.026 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14Cl2Si/c1-5(2)9(7,8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Protecting group reagent; brings two alcohols in close contact for "tethering technique"
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C.L. Bradford et al.
Tetrahedron Letters, 36, 4189-4189 (1995)
J.H. Hutchinson et al.
Tetrahedron Letters, 32, 573-573 (1991)
David Gräfe et al.
Nature communications, 9(1), 2788-2788 (2018-07-19)
Existing photoresists for 3D laser lithography that can be removed after development in a subtractive manner typically suffer from harsh cleavage conditions. Here, we report chemoselectively cleavable photoresists for 3D laser lithography based on silane crosslinkers, allowing the targeted degradation