Fontos dokumentumok
90964
Hydrogen chloride solution
3 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Szinonimák:
Methanolic HCl
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Forma
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
koncentráció
3 M in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
sűrűség
0.871-0.881 g/mL at 20 °C
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Derivatization of fatty acids, particularly volatile (short chain) fatty acids
- Clean reaction (no side reaction) with volatile by-products
- Provides clean, fast, quantitative derivatization
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?