Fontos dokumentumok
D61504
Dichlorodiphenylsilane
97%
Szinonimák:
Diphenyldichlorosilane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2 mmHg ( 125 °C)
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.578 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
sűrűség
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
287.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
142 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?