Fontos dokumentumok
85126
Silanization solution I
~5% (dimethyldichlorosilane in heptane), Selectophore™
Szinonimák:
Dichlorodimethylsilane solution, Dimethyldichlorosilane solution
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Selectophore™
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
~5% (dimethyldichlorosilane in heptane)
törésmutató
n20/D 1.388
SMILES string
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?