Fontos dokumentumok
144207
Chlorodimethylsilane
98%
Szinonimák:
DMCS, Dimethylchlorosilane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
8.56 psi ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
robbanási határérték
20 %
törésmutató
n20/D 1.383 (lit.)
bp
34.7 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[SiH](C)Cl
InChI
1S/C2H7ClSi/c1-4(2)3/h4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGHUUVGIRWMJGE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-9.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-23 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?