Fontos dokumentumok
440272
Dichlorodimethylsilane
≥99.5%
Szinonimák:
DMDCS, Dimethyldichlorosilane
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.404 (lit.)
bp
70 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
sűrűség
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
33.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?