Fontos dokumentumok
440248
Dichloromethylsilane
≥97%
Szinonimák:
Methyldichlorosilane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
6.79 psi ( 20 °C)
Teszt
≥97%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
471 °F
robbanási határérték
>55 %
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
sűrűség
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[SiH](Cl)Cl
InChI
1S/CH4Cl2Si/c1-4(2)3/h4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWKBSEBOBPHMKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A General and Selective Synthesis of Methylmonochlorosilanes from Di-, Tri-, and Tetrachlorosilanes - Discusses a method for synthesizing Methylmonochlorosilanes, showing potential for varied applications in chemical synthesis (Y Naganawa et al., 2020).
- Polymerization of methylsilylenes into polymethylsilanes or polycarbosilanes after dechlorination of dichloromethylsilanes. - Investigates the polymerization of methylsilylenes, offering insights into the production of polymethylsilanes or polycarbosilanes from Dichloromethylsilanes (Y Tian et al., 2016).
- Synthesis of low viscosity of polymethylhydrosiloxane using monomer of dichloromethylsilane - Focuses on producing low-viscosity polymethylhydrosiloxane through hydrolysis-condensation of Dichloromethylsilane, significant for various industrial applications (VF Arini et al., 2022).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F
Lobbanási pont (C)
-28 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?