Merck
440116
Sigma-Aldrich
Dichloro(methyl)phenylsilane
97%
Szinonimák:
Methyl-phenyl-dichlorosilane
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5Si(CH3)Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.13
Beilstein:
970975
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.519 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
sűrűség
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8Cl2Si/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
152.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)