Fontos dokumentumok
398802
Tetra(ethylene glycol) diacrylate
technical grade, cross-linking reagent polymerization reactions, acrylate, 100-150 ppm HQ as inhibitor, 150-200 ppm MEHQ as inhibitor
Szinonimák:
TTEGDA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tetra(ethylene glycol) diacrylate, technical grade, contains 100-150 ppm HQ as inhibitor, 150-200 ppm MEHQ as inhibitor
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
tartalmaz
100-150 ppm HQ as inhibitor
150-200 ppm MEHQ as inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-end
acrylate
α-end
acrylate
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
C=CC(=O)OCCOCCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C14H22O7/c1-3-13(15)20-11-9-18-7-5-17-6-8-19-10-12-21-14(16)4-2/h3-4H,1-2,5-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCLJOFJIQIJXHS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?