Merck
437433
Sigma-Aldrich
Di(ethylene glycol) diacrylate
technical grade, 75%
Szinonimák:
2,2′-Oxydiethyl diacrylate, Diethylene glycol diacrylate, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
(H2C=CHCO2CH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.22
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
75%
form
liquid
tartalmaz
60-100 ppm HQ as inhibitor
90-150 ppm MEHQ as inhibitor
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
törésmutató
n20/D 1.463 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
sűrűség
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-end
acrylate
α-end
acrylate
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
C=CC(=O)OCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-3-9(11)14-7-5-13-6-8-15-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEJBBGNFPAFPKQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)