Fontos dokumentumok
196118
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone
99%
Szinonimák:
α,α-Dimethoxy-α-phenylacetophenone, Benzil α,α-dimethyl acetal
Teszt
99%
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
COC(OC)(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-16(19-2,14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Related Categories
Alkalmazás
- For the photopolymerization of methacrylate monomers in thick sections(~2mm).
- In the preparation of UV-curing silicone rubber with excellent mechanical properties and thermal stability via thiol-ene reaction.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Célzott szervek
oral cavity
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.