Fontos dokumentumok
370932
Hydroxypropyl acrylate, mixture of isomers
contains 200 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor, 95%
Szinonimák:
Propylene glycol acrylate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
tartalmaz
200 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
77 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)COC(=O)C=C.CC(CO)OC(=O)C=C
InChI
1S/2C6H10O3/c1-3-6(8)9-4-5(2)7;1-3-6(8)9-5(2)4-7/h2*3,5,7H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCAYFFNMFIVNDD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?