Merck
512990
Sigma-Aldrich
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
≥98.5%, ≥99.999% trace metals basis
Szinonimák:
1,3,5,7-Cyclotetra(methylsiloxane), 1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxane, TMCTS
About This Item
Lineáris képlet:
(HSiCH3O)4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.51
Beilstein:
1775282
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
≥99.999% trace metals basis
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
134 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[SiH]1O[SiH](C)O[SiH](C)O[SiH](C)O1
InChI
1S/C4H16O4Si4/c1-9-5-10(2)7-12(4)8-11(3)6-9/h9-12H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BQYPERTZJDZBIR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Atomic number of base material: 14 Silicon
Tulajdonságok és előnyök
Precursor for gate dielectrics in thin-film transistors (TFT), and is a component of photochemically formed SiOX monolayers on TiO.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dae-Yoon Kim et al.
Soft matter, 11(1), 58-68 (2014-11-20)
Unconventional star-shaped liquid crystals (abbreviated as SiLCs) were successfully synthesized by chemically connecting four cyanobiphenyl anisotropic mesogens to the periphery of a super-hydrophobic and ultra-flexible cyclic tetramethyltetrasiloxane ring with flexible hexyl chains. Based on the combined experimental techniques of differential
Cikkek
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes