Merck
383252
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) iodide
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Germanium tetraiodide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
GeI4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
580.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Ge](I)(I)I
InChI
1S/GeI4/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)