Fontos dokumentumok
220418
Aluminum isopropoxide
≥98%
Szinonimák:
AIP, Aluminum isopropylate, Aluminum triisopropoxide
Teszt
≥98%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
128-133 °C (lit.)
sűrűség
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize alumina nanoparticles and multimetallic oxides via sol-gel processing.
- As a catalyst for various organic transformations such as Meerwein–Ponndorf–Verley–Oppenauer (MPVO) reactions and ring-opening polymerization of lactides and lactones.
- As coating material to fabricate electrodes for lithium-ion batteries toenhance cycling stability and performance.
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.