Merck
573515
Sigma-Aldrich
Germanium(II) chloride dioxane complex (1:1)
Szinonimák:
Dioxanedichlorogermylene, Germanium dichloride-dioxane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8Cl2GeO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.65
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: germanium
koncentráció
25.3-35.8% (silver nitrate titration)
SMILES string
Cl[Ge]Cl.C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2.Cl2Ge/c1-2-6-4-3-5-1;1-3-2/h1-4H2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NYMJLNHIEKAQSD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Germanium(II) chloride dioxane complex (1:1) is an organometallic compound used as a reductant in organic synthesis, and to prepare other germanium-based nanoparticles and complexes.
Alkalmazás
Germanium(II) chloride dioxane complex (1:1) can be used as a precursor:
  • To synthesize Germanium oxide nanoparticles.
  • To prepare a heterocyclic germylene complex that can be used as an atomic layer deposition precursor to fabricate germanium thin films.
It can also be used as a reductant in various organic transformations.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
From rational design of organometallic precursors to optimized synthesis of core/shell Ge/GeO 2 nanoparticles
D Matioszek, et al.
Dalton Transactions, 44, 7242-7250 (2015)
Reduction Properties Of Germanium Dichloride With Respect To The Redox-Active Monoiminoacenaphtenone Dpp-Mian}
AN Lukoyanov, et al.
Journal of Structural Chemistry, 64, 288-301 (2023)
Synthesis of N-heterocyclic stannylene (Sn (II)) and germylene (Ge (II)) and a Sn (II) amidinate and their application as precursors for atomic layer deposition
Sang Bok Kim, et al.
Chemistry of Materials, 26, 3065-3073 (2014)