Fontos dokumentumok
198048
Trimethylaluminum solution
2.0 M in toluene
Szinonimák:
Trimethylalane
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2.0 M in toluene
sűrűség
0.81 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Polyhydroxylated cyclohexanes by stereoselective rearrangement of unsaturated glycosides.
- Partially hydrolyzed trimethylaluminum (PHT) catalyst for the polymerization of olefins.
- Methyl benzene by methylation of anisole derivatives using nickel-1,3-dicyclohexylimidazol-2-ylidene catalyst system.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?