Fontos dokumentumok
392219
Cerium(III) nitrate hexahydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Cerium trinitrate, Cerous nitrate hexahydrate, Nitric acid cerium salt
Teszt
99.99% trace metals basis
form
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
[Ce+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.