Merck
M56808
Sigma-Aldrich
1-Methylnaphthalene
95%
Szinonimák:
1-MN
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
Beilstein:
506793
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
984 °F
törésmutató
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
sűrűség
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Alkalmazás
1-Methylnaphthalene can be used in:
  • The synthesis of various polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), including naphtho[a]carbazoles and naphthopyrones.
  • The preparation of 1-methylnaphthalene based tocainide analog as skeletal muscle voltage-gated sodium channel blocker.
  • The synthesis of aminobenzoyl-2-hydroxy-1-naphthyl hydrazine, a potential HIV reverse-transcriptase-DNA-polymerase inhibitor (RTI).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Pigments of marine animals. XII. The synthesis of certain substituted naphthopyrones related to crinoid pigments.
Rideout JA, et al.
Australian Journal of Chemistry, 29(5), 1087-1098 (1976)
From 1-Methylnaphthalene to Aminobenzoyl-2-Hydroxy-1-naphthyl hydrazone.
Genov K and Nikolova D
Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy, 44(3), 281-285 (2009)
A concise synthesis of novel naphtho [a] carbazoles and benzo [c] carbazoles.
Pathak R, et al.
Tetrahedron, 62(12), 2820-2830 (2006)
N-Aryl-2, 6-dimethylbenzamides, a new generation of tocainide analogues as blockers of skeletal muscle voltage-gated sodium channels.
Muraglia M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(6), 2589-2600 (2014)
A versatile synthesis of annulated carbazole analogs involving a domino reaction of bromomethylindoles with arenes/heteroarenes.
Dhayalan V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009(4), 531-546 (2009)