Fontos dokumentumok
1.02271
Supelco
Cerium(III) nitrate hexahydrate
extra pure
Szinonimák:
Cerium(III) nitrate hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Ce(NO3)3 · 6 H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
434.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-297-2
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (complexometric)
form
solid
hatékonyság
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.7 (25 °C, 100 g/L in H2O)
oldhatóság
1754 g/L
térfogatsúly
1050 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
kation nyomok
Dy: ≤0.04%
Er: ≤0.2%
Eu: ≤0.04%
Fe: ≤0.001%
Ho: ≤0.02%
Nd: ≤0.02%
Pr: ≤0.01%
Sm: ≤0.02%
Tm: ≤0.02%
Y: ≤0.04%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/Ce.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSJPMRKMPBAUAU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Dy (Dysprosium): ≤ 0.04 %
Er (Erbium): ≤ 0.2 %
Eu (Europium): ≤ 0.04 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ho (Holmium): ≤ 0.02 %
Nd (Neodymium): ≤ 0.02 %
Pr (Praseodym): ≤ 0.01 %
Sm (Samarium): ≤ 0.02 %
Tm (Thulium): ≤ 0.02 %
Y (Yttrium): ≤ 0.04 %
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2