Merck
298158
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Dysprosium trinitrate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Dy(NO3)3·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
348.51 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: dysprosium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Dy.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSEBQRTVZFLVND-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Hydration may vary slightly
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dan Liu et al.
Nanoscale, 12(17), 9524-9532 (2020-04-22)
Nanoscaled lanthanide metal-organic frameworks (NLn-MOFs) have emerged as attractive nanomaterials for photofunctional applications. To enhance the inherent properties and endow NLn-MOF materials with desired electrochemical performance for rechargeable Li-O2 batteries, rational design and synthesis of NLn-MOFs with tailored morphologies for
Hassen Touzi et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 21(5) (2021-03-07)
Gadolinium is extensively used in pharmaceuticals and is very toxic, so its sensitive detection is mandatory. This work presents the elaboration of a gadolinium chemical sensor based on 2-methylpyridine-substituted cyclam thin films, deposited on gold electrodes, using electrochemical impedance spectroscopy
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.