Fontos dokumentumok
205133
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Praseodymium trinitrate hexahydrate
Teszt
99.9% trace metals basis
form
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: praseodymium
szennyeződések
≤2000 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A dopant to fabricate dye-sensitized solar cells. The addition of rare earth enhances the power conversion efficiency of solar cells by narrowing the band gap of photoanode materials.
- A precursor to synthesize high entropy lanthanide oxysulfides ( wide band gap semiconductors).
- To synthesize functionalized UV-emitting nanocomposite for photodynamic cancer therapy.
- To fabricate Pr-doped MoO3 thinfilms for gas sensing applications.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.