Fontos dokumentumok
325996
Thulium(III) nitrate pentahydrate
powder or crystals, 99.9%
Szinonimák:
Thulium trinitrate pentahydrate
Teszt
99.9%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.O.O.O.O.[Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Tm/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEYIBPJKEYRLDB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used to synthesize hydrophilic, microporous lanthanide-organic frameworks.
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.