Merck
298123
Sigma-Aldrich
Samarium(III) nitrate hexahydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Samarium trinitrate, Trinitric acid samarium(III)·6hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Sm(NO3)3 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
444.47
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: samarium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Samarium(III) nitrate hexahydrate is a Lewis acid catalyst that is used in the synthesis of a variety of materials for applications such as:
  • synthesis of nitrate precursor solution which can be used as a nanocatalyst in the solid oxide regenerative fuel cells.
  • for the formation of coumarin derivative by von Pechmann condensation of phenol with ethyl acetoacetate in the presence of samarium complex as catalyst.
  • for the preparation of samarium doped ceria, which can be used in the fabrication of electrolyte for fuel cells.
Egyéb megjegyzések
Hydration may vary slightly
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of nanocrystalline samarium-doped CeO2 (SDC) powders as a solid electrolyte by using a simple solvothermal route
Karaca T, et al.
Ceramics International, 36(3), 1101-1107 (2010)
Samarium (III) catalyzed one-pot construction of coumarins
Bahekar SS and Shinde DB
Tetrahedron Letters, 45(43), 7999-8001 (2004)
High performance air electrode for solid oxide regenerative fuel cells fabricated by infiltration of nano-catalysts
Lee S, et al.
Journal of Power Sources, 250, 15-20 (2014)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.