Merck
331309
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) nitrate tetrahydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Yttrium nitrate tetrahydrate, Yttrium trinitrate tetrahydrate, Yttrium(3+) tetrahydrate trinitronate
About This Item
Lineáris képlet:
Y(NO3)3 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
346.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
Forma:
powder and chunks
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.4H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;/h;;;4*1H2;/q3*-1;;;;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRKAJAPEZSHSLG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Source of yttrium used to make yttrium-based surfactant mesophases which are promising as adsorbing agents as well as for optically functional species.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mitsunori Yada et al.
Inorganic chemistry, 37(25), 6470-6475 (2001-10-24)
The layered and hexagonal yttrium-based surfactant mesophases templated by anionic surfactant (C(n)()H(2)(n)()(+1)OSO(3)(-) and C(n)()H(2)(n)()(+1)SO(3)(-)) assemblies were synthesized by the homogeneous precipitation method using urea. The layered mesophase is formed of a layered but curving or bending microstructure and transformed into
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.