Merck
380679
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Zirconyl nitrate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
ZrO(NO3)2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
231.23 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
összetétel
Degree of hydration, ~1
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Indoles and aldehydes can undergo condensation reaction in the presence of zirconium (IV) oxynitrate hydrate to form bis- or tris(indolyl)methane products, which can undergo dehydrogenation to yield conjugated chromophores to be used as pH indicators (pH range 8–10).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zirconium(IV)-catalyzed one-pot synthesis and oxidation of bis- and tris(indolyl)methanes into conjugated chromophores as new pH indicators or calorimetric chemosensors for transition metals
Khorshidi A, et al.
Tetrahedron Letters, 55(29), 3873-3877 (2014)