Fontos dokumentumok
544841
Cerium(IV) oxide
nanopowder, <25 nm particle size (BET)
Szinonimák:
Ceric oxide, Ceric oxide, ceria
About This Item
Javasolt termékek
form
nanopowder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cerium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
<25 nm (BET)
sűrűség
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.