Fontos dokumentumok
379840
Platinum(IV) chloride
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Platinum tetrachloride
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: platinum
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
370 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Pt/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize Pt nanoparticles for photocatalytic hydrogen generation.
- As a starting material to prepare Pt/Al2O3 and Pt/ZrO2-SiO2 catalysts.
- To fabricate an electrocatalyst for proton exchange fuel cells.
- As a catalyst for the cyclization of arene−alkynesubstrates via intramolecular electrophilic hydroarylation.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.