Fontos dokumentumok
520896
Chloroplatinic acid hydrate
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate, Platinic chloride hydrate
Teszt
≥99.9% trace metals basis
összetétel
Pt, 37-40%
mp
60 °C (lit.)
sűrűség
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
- in the determination of potassium, by selective precipitation as potassium chloroplatinate.
- in the purification of platinum.
- In catalysis during the addition of silicon hydrides to olefinic double bonds and in platinum-catalyzed hydrosilylation of alkynes.
Tárolás és stabilitás
2. Recommended for one time use to prevent water absorption and degradation. If necessary, once opened, repack and seal under dry inert gas.
3. Store with care. Prevent from light. Always store in well-sealed containers in a dry inert atmosphere. Recommended to store containers in a secondary desiccator with desiccant in a dry inert atmosphere.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?