Fontos dokumentumok
P1525
trans-Platinum(II)diammine dichloride
Szinonimák:
trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiammineplatinum(II)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
mp
340 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)