Fontos dokumentumok
237957
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Yttrium hexahydrate trinitrate
Teszt
99.8% trace metals basis
Forma
crystals and lumps
szennyeződések
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
sűrűség
2.682 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize yttrium oxide nanoparticles by co-precipitation method.
- To prepare electroactive poly(vinylidene fluoride) (PVDF) thin films. The addition of Yttrium(III) nitrate hexahydrate improves dielectric constant and electroactive β phase nucleation in PVDF films.
- As a dopant to prepare cerium oxide hollow sphere hierarchical structures with enhanced photocatalytic activity.
- As a green catalyst for rapid synthesis of supramolecules such as calix[4]resorcinarenes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)