Fontos dokumentumok
298166
Erbium(III) nitrate pentahydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Erbium trinitrate pentahydrate
Teszt
99.9% trace metals basis
form
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: erbium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Er.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.