Merck
323330
Sigma-Aldrich
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.11 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
összetétel
Degree of hydration, 1-2
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES string
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate is a coordination complex of platinum (II), consists of a central platinum ion surrounded by four ammine (NH3) ligands and two chloride (Cl-) ions. It is commonly used as a precursor to synthesize other platinum catalysts.
Alkalmazás
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Pt/carbon support hybrids.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A comparative investigation on various platinum nanoparticles decorated carbon supports for oxygen reduction reaction
A Narasimulu A, et al.
Current Nanoscience , 13(2), 136-148 (2017)
Towards industrial furfural conversion: Selectivity and stability of palladium and platinum catalysts under continuous flow regime
Ouyang W, et al.
Catalysis Today, 308, 32-37 (2018)