Fontos dokumentumok
206113
Platinum(IV) chloride
96%
Szinonimák:
Platinum tetrachloride
Teszt
96%
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
370 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Pt/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Due to its high affinity to the glycosyl acceptor hydroxy groups and bidentate ligation capacity, it can be used as a dual catalyst for regio- and stereoselective glycosidation reactions.
It can also be used for the photosensitization and surface modification of TiO2 for the photodegradation of 4-chlorophenol.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?