Fontos dokumentumok
323373
Palladium(II) chloride
99.995%
Szinonimák:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
Teszt
99.995%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
678-680 °C (lit.)
sűrűség
4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers in which the polypyrrole backbone has a conformational energy minimum and is nearly planar.
- Carbonylation of ketones to yield diesters.
- Homo-coupling of aryl bromides using ascorbic acid and EDTA..
- Acetylation of alcohols with vinyl acetate.
- Arylation of 2-furaldehyde to yield 5-aryl-2-formylfuran derivatives.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?