Merck
206091
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
98%
Szinonimák:
Platinum dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
PtCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
eCl@ss:
38191303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
581 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
6.05 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Platinum (II) chloride is a catalyst used for a variety of C-C bond, C-O bond, and C-N bond formation.
Platinum (II) chloride can be used to catalyze the cyclization of 1‐(indole‐2‐yl)‐2,3‐allenols to form polysubstituted carbazoles. It is also used in studies involving metalation of aromatic compounds.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oyamada, J.; Kitamura, J.
Tetrahedron Letters, 46, 3823-3823 (2005)
Exclusive 1, 2-Aryl Shift in Platinum (II) Chloride-Catalyzed Cyclization of 1-(Indol-2-yl)-2, 3-allenols
Kong W, et al.
advanced synthesis and catalysis, 354(11-12), 2339-2347 (2012)
Exclusive 1, 2-Aryl Shift in Platinum (II) Chloride-Catalyzed Cyclization of 1-(Indol-2-yl)-2, 3-allenols
Kong W, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(11-12), 2339-2347 (2012)
Reactions of tri-tert-butylphosphine with platinum (II) and palladium (II). Facile intramolecular metalation of tri-tert-butylphosphine
Goel, Ram G and Montemayor, Reynaldo
Inorganic Chemistry, 16(9), 2183-2186 (1977)
A New σ-Bonded Complex Formation between 2-Vinylpyridine and Palladium (II) or Platinum (II) Chloride
Kasahara, Akira and Tanaka, Keiko and Izumi, Taeko
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 42(6), 1702-1704 (1969)