Fontos dokumentumok
204021
Ammonium hexachloroplatinate(IV)
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Ammonium platinic chloride, Platinum(IV)-ammonium chloride
Teszt
99.995% trace metals basis
form
solid
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[NH4+].[NH4+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pt/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?