Merck
373753
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Citronellal
96%
Szinonimák:
(−)-Citronellal, (3S)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
Beilstein:
1720790
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −15°, neat
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
sűrűség
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)C[C@@H](C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEHNMFOYXAPHSD-JTQLQIEISA-N
Általános leírás
(S)-(-)-Citronellal is a monoterpenoid compound mainly found in Corymbia citriodora and Cymbopogon nardus essential oils.
Alkalmazás
(S)-(-)-Citronellal may be used in the synthesis of bioactive compounds like (+)-hexahydrocannabinol, (S)-isopulegol, machaeriols A and B.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Efficient one-pot synthetic approaches for cannabinoid analogues and their application to biologically interesting (-)-hexahydrocannabinol and (+)-hexahydrocannabinol.
Lee YR and Xia L.
Tetrahedron Letters, 49(20), 3283-3287 (2008)
First synthesis of antimalarial Machaeriols A and B.
Chittiboyina AG, et al.
Tetrahedron Letters, 45(8), 1689-1691 (2004)
Asymmetric cyclization of unsaturated aldehydes catalyzed by a chiral Lewis acid.
Sakane S, et al.
Tetrahedron Letters, 26(45), 5535-5538 (1985)
Xiangxian Ying et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(6) (2019-03-21)
The members of the Old Yellow Enzyme (OYE) family are capable of catalyzing the asymmetric reduction of (E/Z)-citral to (R)-citronellal-a key intermediate in the synthesis of L-menthol. The applications of OYE-mediated biotransformation are usually hampered by its insufficient enantioselectivity and
Alina Mariana Balu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(12), 2845-2849 (2010-05-01)
The selective conversion of citronellal to menthols, with good diastereoselectivities to (-)-menthol for the case of (+)-citronellal as starting material, can effectively be carried out in a one-step reaction under microwave irradiation catalysed by supported nanoparticles on mesoporous materials. 2%