Fontos dokumentumok
W230715
(±)-Citronellal
natural, ≥85%, FCC, FG
Szinonimák:
(±)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥85%
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
sűrűség
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; rose; sweet; citrus
SMILES string
CC(CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEHNMFOYXAPHSD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?