Fontos dokumentumok
303461
(R)-(+)-β-Citronellol
95%
Szinonimák:
(+)-β-Citronellol, (R)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]19/D +5.3°, neat
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
112-113 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMVPMAAFGQKVCJ-SNVBAGLBSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- (R)-(+)-β-citronellyl acetate by treating with vinyl acetate via trans esterification reaction using immobilized Rhizomucor miehei lipase as biocatalyst.
- (R)-(+)-citronellal and (R)-(+)-citronellic acid by the oxidation reaction.
- Citronellol aziridine by treating with 2,2,2-trichloroethoxysulfonamide by intermolecular olefin aziridination.
It can also be used as a starting material for the synthesis of (+)-integerrinecic acid lactone.
- Oxidation to form (R)-(+)-citronellal, an antifungal agent and (R)-(+)-citronellic acid.
- Intermolecular olefin aziridination with 2,2,2-trichloroethoxysulfonamide to form citronellol aziridine for ring-opening reactions.
- Series of reactions to form α2δ-ligands for treating generalized anxiety disorder and insomnia.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?