Fontos dokumentumok
303488
(S)-(−)-β-Citronellol
≥97%
Szinonimák:
β-Rhodinol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −4.5°, neat
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
sűrűség
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?