Fontos dokumentumok
8.14575
Sigma-Aldrich
Citronellal
for synthesis
Szinonimák:
Citronellal, 3.7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
203-376-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
14 hPa ( 88 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥93.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
202 °C
hatékonyság
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.2-4.5 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
bp
208 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 77 °C
sűrűség
0.85 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.851 - 0.854
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup