Fontos dokumentumok
343641
(R)-(+)-Citronellal
technical grade
Szinonimák:
(+)-Citronellal, (3R)-3,7-Dimethyl-6-octenal
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.448 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
sűrűség
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
C[C@H](CC\C=C(\C)C)CC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis